Kluczowe dokumenty
183180
Tetrathiafulvalene
97%
Synonim(y):
Δ2,2′-Bi-1,3-dithiole, TTF
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
116-119 °C (lit.)
ciąg SMILES
S1C=CS\C1=C2/SC=CS2
InChI
1S/C6H4S4/c1-2-8-5(7-1)6-9-3-4-10-6/h1-4H
Klucz InChI
FHCPAXDKURNIOZ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?