Kluczowe dokumenty
157635
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane
98%
Synonim(y):
(2,5-Cyclohexadiene-1,4-diylidene)-dimalononitrile, TCNQ
Wybierz wielkość
593,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
593,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
287-289 °C (dec.) (lit.)
Energia orbitalna
LUMO 4.6 eV
właściwości półprzewodników
N-type (mobility=10−5 cm2/V·s)
ciąg SMILES
N#C\C(C#N)=C1/C=C\C(C=C1)=C(/C#N)C#N
InChI
1S/C12H4N4/c13-5-11(6-14)9-1-2-10(4-3-9)12(7-15)8-16/h1-4H
Klucz InChI
PCCVSPMFGIFTHU-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CAPN1(823)
rat ... Capn1(29153) , Nos1(24598)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?