Merck
182796
Sigma-Aldrich
Poly(vinyl stearate)
average Mw ~90,000 by GPC, granular
Synonim(y):
Poly(vinyl octadecanoate), Vinyl stearate homopolymer
About This Item
Wzór liniowy:
(CH2CH[O2C(CH2)16CH3])n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
granular
masa cząsteczkowa
average Mw ~90,000 by GPC
temp. przejścia
Tg 45 °C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC=C
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3