Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 385,00 zł 288,75 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1170,00 zł 877,50 zł |
Informacje o tej pozycji
288,75 zł
Cena katalogowa385,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.441
bp
254 °C/1013 hPa (lit.)
density
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OC=C
InChI
1S/C14H26O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-4-2/h4H,2-3,5-13H2,1H3
InChI key
GLVVKKSPKXTQRB-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- sucrose laurate esters from sucrose in organic solvents
- poly(vinyl laurate) (PVL)latexes
- porous conducting ‘‘soft′′ polymer foams which can be used as gas sensors
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.0% (GC) | description Wacker Chemie AG, ≥98% (GC) | description 99.5% | description analytical standard |
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥98% (GC) | assay 99.5% | assay ≥99.0% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| bp 254 °C/1013 hPa (lit.) | bp 254 °C/1013 hPa (lit.) | bp 262 °C/766 mmHg (lit.) | bp 269 °C (lit.) |
| density 0.871 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.871 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.87 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.862 g/mL at 20 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.441 | refractive index - | refractive index n20/D 1.431 (lit.) | refractive index - |
| functional group ester | functional group ester | functional group ester | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vinyl laurate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
257.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
125 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?