Merck
181862
Sigma-Aldrich
Polyepichlorohydrin
average Mw ~700,000 by GPC
Synonim(y):
Epichlorohydrin homopolymer, Epoxychloropropane homopolymer, Poly[(chloromethyl)ethylene oxide]
About This Item
Wzór liniowy:
[CH(CH2Cl)CH2O]n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Postać
slab/chunk
masa cząsteczkowa
average Mw ~700,000 by GPC
gęstość
1.36 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O\C=C/CCl
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3