Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.20
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5267697
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
optical activity
[α]20/D +62±2°, c = 1% in H2O
mp
166-170 °C
SMILES string
CC1(C)OC[C@H](O1)[C@H]2OC(=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H14O6/c1-9(2)13-3-4(15-9)7-5(10)6(11)8(12)14-7/h4-7,10-11H,3H2,1-2H3/t4-,5+,6-,7+/m0/s1
InChI key
JNTPPVKRHGNFKM-BNHYGAARSA-N
Other Notes
Starting material for the synthesis of an array of compounds modified in the positions 2 and 3; synthesis of isopropylidene-L-glyceraldehyde
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?