Próba
98%
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
tw
123-124 °C (lit.)
gęstość
1.427 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CS(F)(=O)=O
InChI
1S/CH3FO2S/c1-5(2,3)4/h1H3
Klucz InChI
KNWQLFOXPQZGPX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter