Merck
17870
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-bromocaprylate
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
Ethyl 2-bromooctanoate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5CHBrCOOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.16
Beilstein:
1767535
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452 (lit.)
n20/D 1.453
bp
137-140 °C/25 mmHg (lit.)
gęstość
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ester
ciąg SMILES
CCCCCCC(Br)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H19BrO2/c1-3-5-6-7-8-9(11)10(12)13-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3
Klucz InChI
JIQJOKSCSVMZAN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
224.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)