Merck
404276
Phenyl bromoacetate
98%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrCH2CO2C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.04
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
bp
134 °C/15 mmHg (lit.)
mp
31-33 °C (lit.)
density
1.508 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, ester, phenoxy
SMILES string
BrCC(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C8H7BrO2/c9-6-8(10)11-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI key
UEWYUCGVQMZMGY-UHFFFAOYSA-N
General description
Phenyl bromoacetate is an aromatic ester.
Application
Phenyl bromoacetate may be employed as alkylation reagent in the preparation of 2-(phenoxycarbonyl)methyl triazoles. It may be used in the synthesis of the A-ring of cylindrospermopsin. It may be used in the synthesis of the following 4-thiazolidinones:
  • 2-{2-[1-(4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-2H-pyran-3-yl)ethylidene]hydrazinyl}-1,3-thiazolidin-4-one
  • 2-{2-[1-(4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-2H-pyran-3-yl)ethylidene]hydrazinyl}-3-methyl-1,3-thiazolidin-4-one
  • 3-ethyl-2-{2-[1-(4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-2H-pyran-3-yl)ethylidene]hydrazinyl}-1,3-thiazolidin-4-one
  • 2-{2-[1-(4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-2H-pyran-3-yl)ethylidene] hydrazinyl}-3-phenyl-1,3-thiazolidin-4-one
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)