Merck
178462
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenylacetonitrile
98%
Synonim(y):
2,4-Dichlorobenzyl cyanide
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3CH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.04
Beilstein:
2047688
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
mp
58-61 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
nitrile
ciąg SMILES
Clc1ccc(CC#N)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H5Cl2N/c9-7-2-1-6(3-4-11)8(10)5-7/h1-2,5H,3H2
Klucz InChI
VJARIBGMDPJLCL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,4-dichlorofenyloacetonitryl został użyty do syntezy kwasu 2,4-dichloromandelowego.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
348.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
176 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Some α-alkoxyarylacetic acids.
Reeve W and Pickert PE.
Journal of the American Chemical Society, 79(8), 1932-1934 (1957)