Merck
259233
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenylacetic acid
99%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.04
Beilstein:
1948767
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
mp
129-131 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
chloro
ciąg SMILES
OC(=O)Cc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H6Cl2O2/c9-6-2-1-5(3-8(11)12)7(10)4-6/h1-2,4H,3H2,(H,11,12)
Klucz InChI
GXMWLJKTGBZMBH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 2,4-dichlorofenylooctowy został użyty jako wzorzec wewnętrzny w:
  • oznaczanie herbicydów kwasu fenoksyalkanowego we krwi metodą GC z detekcją wychwytu elektronów
  • oznaczanie kwasu 2-metylo-4-chlorofenoksyoctowego (herbicydu) w glebie techniką GC
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Derivatization and Determination of MCPA in Soil by GC.
Cai K, et al.
Chromatographia, 72(9-10), 933-939 (2010)
Guobin Xin et al.
Se pu = Chinese journal of chromatography, 26(1), 116-118 (2008-04-29)
A method for the determination of three phenoxyalkanoic acid herbicides, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D), 2-(2,4-dichlorophenoxy)-propanoic acid (2,4-DP), and 4-chloro-2-methylphenoxy-acetic acid (MCPA), in blood was developed. The blood sample was diluted with 0.1 mol/L hydrochloric acid, and extracted by solid-phase extraction using
Jiaqin Wang et al.
Analytica chimica acta, 996, 20-28 (2017-11-16)
A high throughput, low environmental impact methodology for rapid determination of phenoxy carboxylic acids (PCAs) in water samples was developed by combing dispersive solid phase extraction (DSPE) using velvet-like graphitic carbon nitride (V-g-C
Laurence Braun et al.
Nature microbiology, 4(7), 1208-1220 (2019-05-01)
The protozoan parasite Toxoplasma gondii has co-evolved with its homeothermic hosts (humans included) strategies that drive its quasi-asymptomatic persistence in hosts, hence optimizing the chance of transmission to new hosts. Persistence, which starts with a small subset of parasites that