Merck
176524
Sigma-Aldrich
3-Bromofuran
97%
Wybierz wielkość
2.5 G
609,00 zł
10 G
1940,00 zł
609,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2.5 G
609,00 zł
10 G
1940,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H3BrO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.97
Beilstein:
105337
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
609,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.496 (lit.)
bp
103 °C (lit.)
gęstość
1.635 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Brc1ccoc1
InChI
1S/C4H3BrO/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H
Klucz InChI
LXWLEQZDXOQZGW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-Bromofuran was used in the preparation of 2-substituted 3-furfurals[1]. It was also used in the synthesis of 5,6-dehydronorcantharidins[2].
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
37.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
3 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Adam McCluskey et al.
Bioorganic chemistry, 31(1), 68-79 (2003-04-17)
Diels-Alder addition of furans (furan, furfuryl alcohol, and 3-bromofuran) to maelic anhydride yields three distinct 5,6-dehydronorcantharidins. Hydrogenation of (4,10-dioxatricyclo[5.2.1.0]decane-3,5-dione) (4a), in dry ethanol affords the monoester (7-oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylic aid monoethyl ester) (6). Subsequent transesterification affords a series of monoesters (7-oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylic acid
Ann Rowley Kelly et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(12), 4097-4104 (2008-03-05)
Furans and pyrroles are important synthons in chemical synthesis and are commonly found in natural products, pharmaceutical agents, and materials. Introduced herein are three methods to prepare 2-substituted 3-furfurals starting from 3-furfural, 3-bromofuran, and 3-vinylfurans. Addition of a variety of