Merck
175420
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylpyrazine
98%
Synonim(y):
2,5-dimetylopirazyna
Wybierz wielkość
5 G
202,00 zł
202,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
202,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.14
Beilstein:
107052
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
202,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.502 (lit.)
bp
155 °C (lit.)
gęstość
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cnc(C)cn1
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-3-8-6(2)4-7-5/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
LCZUOKDVTBMCMX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pyrazine and 2, 5-dimethylpyrazine complexes of copper (I) trifluoromethanesulfonate. The crystal and molecular structure of poly-μ-2, 5-dimethylpyrazine-(2, 5-dimethylpyrazine)-(trifluoromethanesulfonato-O) copper (I).
Canadian Journal of Chemistry, 68(10), 1901-1907 (1990)
Stephanie Pickard et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 61(26), 6274-6281 (2013-06-12)
A stable isotope dilution analysis based on gas chromatography-mass spectrometry analysis (SIDA-GC-MS) was developed for the quantitative analysis of 12 alkylpyrazines found in commercially available coffee samples. These compounds contribute to coffee flavor. The accuracy of this method was tested
W Ma et al.
Biology of reproduction, 59(6), 1317-1320 (1998-11-26)
Mature female mice, grouped in the absence of a male stimulus, exhibit a suppressed estrous cycle (the so-called Lee-Boot effect). We have designed a series of experiments to elucidate the involvement of the adrenal gland in this phenomenon. Our initial
K Yamada et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 21(5), 538-540 (1998-06-23)
Intraperitoneal administration of 2,5-dimethylpyrazine (2,5-DMP) was found to inhibit oxytocin- and prostaglandin F2alpha-induced tetanic uterine contractions in normal or pregnant female rats. This suggests that 2,5-DMP may be used as a countercontraction agent or relaxant for preventing oxytocic agent-induced medical
Katharina Mamasuew et al.
Chemical senses, 36(3), 271-282 (2010-12-15)
Based on a variety of recent findings, the Grueneberg ganglion (GG) in the vestibule of the nasal cavity is considered as an olfactory compartment. However, defined chemical substances that activate GG neurons have not been identified. In this study, the
Protokoły
Separation of various pyrazines and sulfur compounds including carbon disulfide and dimethyl disulfide.