Przejdź do
D179604
trans-2,5-Dimethylpiperazine
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
323,00 zł
274,55 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-409-4
MDL number:
Assay:
98%
Form:
crystals
274,55 zł
Cena katalogowa323,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
crystals
bp
162-165 °C (lit.)
mp
115-118 °C (lit.)
SMILES string
C[C@H]1CN[C@H](C)CN1
InChI
1S/C6H14N2/c1-5-3-8-6(2)4-7-5/h5-8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+
InChI key
NSMWYRLQHIXVAP-OLQVQODUSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CDS016032T35203264776
description
98%
description
AldrichCPR
description
98%
description
97%
assay
98%
assay
-
assay
98%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
115-118 °C (lit.)
mp
-
mp
61-64 °C (lit.)
mp
26-28 °C (lit.)
form
crystals
form
solid
form
-
form
liquid
bp
162-165 °C (lit.)
bp
-
bp
95-96 °C/12 mmHg (lit.)
bp
123-125 °C/30 mmHg (lit.)
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Flam. Sol. 1
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
100.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
38 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)