Merck
199400
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylpyrazine
99%
Wybierz wielkość
10 G
211,00 zł
211,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
211,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
211,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.507 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
gęstość
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1nccnc1C
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-6(2)8-4-3-7-5/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
OXQOBQJCDNLAPO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Szczep bakterii DP-45, zidentyfikowany jako Rhodococcus erythropolis, był hodowany na 2,3-dimetylopirazynie[1].
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Sugima Rappert et al.
Biodegradation, 18(5), 585-596 (2006-11-23)
A bacterium, strain DP-45, capable of degrading 2,5-dimethylpyrazine (2,5-DMP) was isolated and identified as Rhodococcus erythropolis. The strain also grew on many other pyrazines found in the waste gases of food industries, like 2,3-dimethylpyrazine (2,3-DMP), 2,6-dimethylpyrazine (2,6-DMP), 2-ethyl-5(6)-dimethylpyrazine (EMP), 2-ethylpyrazine
Mario Silva et al.
Journal of chromatography. A, 1629, 461508-461508 (2020-08-29)
In the present document, we report the development of an analytical method consisting of a sequential direct-immersion/headspace solid-phase microextraction (DI-HS-SPME) followed by gas-phase chromatography and tandem mass spectrometry (GC-MS/MS) for simultaneous analysis of 4-chlorobenzyl alcohol, 2,6-dichlorobenzyl alcohol, 4-methoxybenzyl alcohol, 3,4-dimethoxybenzyl
Nobuo Ochiai et al.
Journal of chromatography. A, 1421, 103-113 (2015-08-16)
An extension of multi-volatile method (MVM) technology using the combination of a standard dynamic headspace (DHS) configuration, and a modified DHS configuration incorporating an additional vacuum module, was developed for milliliter injection volume of aqueous sample with full sample evaporation.
Gustavo Luis Leonardo Scalone et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(22), 5364-5372 (2015-05-15)
Pyrazines are specific Maillard reaction compounds known to contribute to the unique aroma of many products. Most studies concerning the generation of pyrazines in the Maillard reaction have focused on amino acids, while little information is available on the impact
Protokoły
Separation of various pyrazines and sulfur compounds including carbon disulfide and dimethyl disulfide.