Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 233,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 810,00 zł 607,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
413-260-9
Beilstein/REAXYS Number:
116005
MDL number:
Assay:
98%
233,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
mp
167-171 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
Cc1cnc(cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c1-4-2-8-5(3-7-4)6(9)10/h2-3H,1H3,(H,9,10)
InChI key
RBYJWCRKFLGNDB-UHFFFAOYSA-N
General description
5-Methyl-2-pyrazinecarboxylic acid is a pyrazine derivative. Simultaneous membrane based solvent extraction (MBSE) and membrane based solvent stripping (MBSS) of 5-methyl-2-pyrazine carboxylic acid (MPCA) has been studied. Mechanism of pertraction of MPCA through layered bulk liquid membranes has been studied. MPCA reacts with Ln(NO3)3·6H2O and K4[W(CN)8]·2H2O to form unique three-dimensional network structure which contains open channels.
Application
5-Methyl-2-pyrazinecarboxylic acid may be used in the preparation of novel europium(III) complexes, (5-methyl-2-pyrazinecarboxylato) (phenanthroline)europium(III). It may be used in the synthesis of Ln-metal organic frameworks (MOFs).
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 167-171 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp 123-126 °C (lit.) |
| functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group bromo, ester |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?