Merck
17347
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
technical, ≥90% (HPLC)
Synonim(y):
5-Bromoisovanillin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7BrO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.04
Beilstein:
1942858
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical
Próba
≥90% (HPLC)
Formularz
solid
mp
≥95 °C (lit.)
≥95 °C
ciąg SMILES
COc1cc(Br)c(C=O)cc1O
InChI
1S/C8H7BrO3/c1-12-8-3-6(9)5(4-10)2-7(8)11/h2-4,11H,1H3
Klucz InChI
AHYSXUDLJOFNAB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Bromo-5-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde was used in the synthesis of 4-bromo-2-methoxy-5-(2-methoxyethenyl)phenol.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of (?)-6H-benzofuro [3a, 3, 2, ef][3] benzazepine: an unnatural analog of (−)-galanthamine.
Poschalko A, et al.
Tetrahedron, 58(8), 1513-1518 (2002)