17324
Lithium tetrakis(pentafluorophenyl)borate ethyl etherate
Synonim(y):
Tetrakis(pentafluorophenyl)boron lithium ethyl etherate
About This Item
Polecane produkty
przydatność reakcji
core: boron
reagent type: catalyst
mp
117-122 °C
ciąg SMILES
[Li+].CCOCC.Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)[B-](c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)(c3c(F)c(F)c(F)c(F)c3F)c4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F
InChI
1S/C24BF20.C4H10O.Li/c26-5-1(6(27)14(35)21(42)13(5)34)25(2-7(28)15(36)22(43)16(37)8(2)29,3-9(30)17(38)23(44)18(39)10(3)31)4-11(32)19(40)24(45)20(41)12(4)33;1-3-5-4-2;/h;3-4H2,1-2H3;/q-1;;+1
Klucz InChI
KPLZKJQZPFREPG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- A coordinating counter anion in electrochemical reactions along with transition metal catalysts to enhance their acidity or solubility.
- A catalyst in the Baeyer-Villiger oxidation of cycloalkanones to obtain lactones in the presence of aqueous hydrogen peroxide and oxalic acid.
- An activator in the synthesis of poly(norbornene ester)s.
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3