Przejdź do
466689
Potassium tetraphenylborate
97%, solid
Synonim(y):
Potassium tetrakis(phenyl)borate, Potassium tetraphenylboride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
505,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5)4BK
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.32
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
505,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Potassium tetraphenylborate, 97%
Quality Segment
assay
97%
form
solid
reaction suitability
core: boron, reagent type: inorganic catalyst
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
[K+].c1ccc(cc1)[B-](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20B.K/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;/h1-20H;/q-1;+1
InChI key
MAMCUZQNCMYPCY-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
72020380520
description
97%
description
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (NT)
description
99%
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: boron
reaction suitability
-
reaction suitability
core: boron, reagent type: catalyst
assay
97%
assay
≥99.5% (NT)
assay
99%
form
solid
form
solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
mp
220 °C (dec.) (lit.)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)