Merck
172006
Sigma-Aldrich
Benzoin ethyl ether
97%
Synonim(y):
α-Ethoxy-α-phenylacetophenone, 2-Ethoxy-2-phenylacetophenone
Wybierz wielkość
50 G
235,00 zł
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
235,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5COCH(OC2H5)C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.30
Beilstein:
2053926
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
mp
59-61 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H16O2/c1-2-18-16(14-11-7-4-8-12-14)15(17)13-9-5-3-6-10-13/h3-12,16H,2H2,1H3
Klucz InChI
KMNCBSZOIQAUFX-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Geraint J Parfitt et al.
PloS one, 7(12), e53245-e53245 (2013-01-10)
Current immunofluorescence protocols are limited as they do not provide reliable antibody staining within large tissue volumes (mm(3)) and cannot localise and quantify multiple antigens or cell populations in the same tissue at high resolution. To address this limitation, we
Katarzyna Marciniak et al.
International journal of molecular sciences, 21(5) (2020-03-12)
Precise control of generative organ development is of great importance for the productivity of crop plants, including legumes. Gibberellins (GAs) play a key role in the regulation of flowering, and fruit setting and development. The major repressors of GA signaling
Abdelmoneim Mars et al.
Mikrochimica acta, 188(3), 94-94 (2021-02-22)
A molecularly imprinted paper-based analytical device (MIP-μPAD) was developed for the sensing of bisphenol A (BPA). The platform was screen-printed onto a filter paper support, where the electrodes and the fluorescence μPADs were designed. Owing to its dual electrochemical and
W E Medina-Ortiz et al.
The open ophthalmology journal, 1, 8-16 (2007-01-01)
We have determined the presence and cellular distribution of intracellular calcium channels, inositol 1, 4, 5-trisphosphate receptors (IP3Rs) and ryanodine receptors (RyRs) in adult and postnatal (P10) lacrimal gland acinar cells. Western blot analysis of both P10 cultures and adult