Merck
170860
Sigma-Aldrich
Nicotinic acid sodium salt
98%
Wybierz wielkość
5 G
137,20 zł
137,20 zł
Cena katalogowa196,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
137,20 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4NNaO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.09
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
137,20 zł
Cena katalogowa196,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
ciąg SMILES
[Na+].[O-]C(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5NO2.Na/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5;/h1-4H,(H,8,9);/q;+1/p-1
Klucz InChI
KFLRWGSAMLBHBV-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Malte Lohölter et al.
Archives of animal nutrition, 67(3), 202-218 (2013-06-08)
The objective of this study was to investigate the effects of niacin and dietary concentrate proportion on body temperature, ruminal pH and milk production of dairy cows. In a 2 × 2 factorial design, 20 primiparous Holstein cows (179 ±
Hyunju Shin et al.
Food chemistry, 138(2-3), 1109-1115 (2013-02-16)
An isotope dilution LC/mass spectrometric (ID-LC/MS) method was developed as a candidate reference method for the accurate determination of niacin in infant formula, breakfast cereals and multivitamin. After spiking nicotinamide-d(4) as an internal standard, infant formula and breakfast cereal samples
Wanda C Lakey et al.
Journal of clinical lipidology, 7(2), 178-181 (2013-02-19)
Multiple cholesterol-reducing therapies have been shown to induce the regression of tendon xanthoma in patients with familial hypercholesterolemia. We present 3 cases of adverse reactions in Achilles tendon xanthomas after the addition of niacin and bile acid sequestrants to ongoing
Rachel L Edwards et al.
Infection and immunity, 81(3), 945-955 (2013-01-16)
In response to environmental fluctuations or stresses, bacteria can activate transcriptional and phenotypic programs to coordinate an adaptive response. The intracellular pathogen Legionella pneumophila converts from a noninfectious replicative form to an infectious transmissive form when the bacterium encounters alterations
Amandine Girousse et al.
PLoS biology, 11(2), e1001485-e1001485 (2013-02-23)
When energy is needed, white adipose tissue (WAT) provides fatty acids (FAs) for use in peripheral tissues via stimulation of fat cell lipolysis. FAs have been postulated to play a critical role in the development of obesity-induced insulin resistance, a