Merck
17049
Sigma-Aldrich
4-(Hydroxymethyl)benzaldehyde dimethyl acetal
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
4-(Dimethoxymethyl)benzyl alcohol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.22
Beilstein:
2577568
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97.0% (GC)
Formularz
solid
mp
38-42 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(OC)c1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C10H14O3/c1-12-10(13-2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-6,10-11H,7H2,1-2H3
Klucz InChI
QUWDMLYTJRQRRO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Acetal dimetylowy 4-(hydroksymetylo)benzaldehydu został użyty do syntezy 5′-O-TBDPS-2′,3′-O-(4-hydroksymetylo-(1R)-benzyliden)-inozyny[1].
Inne uwagi
Linker employed for the immobilization of carbohydrates by acetalization and reacting the benzylic alcohol with a polymer[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
A solid-phase approach to the synthesis of N-1-alkyl analogues of cyclic inosine-diphosphate-ribose (cIDPR).
Tetrahedron, 66(10), 1931-1936 (2010)
T.F.J. Lampe et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 110, 1761-1761 (1998)