Merck
P16605
Sigma-Aldrich
Phenylacetaldehyde dimethyl acetal
97%
Synonim(y):
(2,2-Dimethoxyethyl)benzene
Wybierz wielkość
100 G
188,00 zł
188,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
188,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2CH(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.22
Beilstein:
879360
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
188,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.493 (lit.)
bp
219-221 °C/754 mmHg (lit.)
gęstość
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(Cc1ccccc1)OC
InChI
1S/C10H14O2/c1-11-10(12-2)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8H2,1-2H3
Klucz InChI
WNJSKZBEWNVKGU-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)