Merck
167576
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzothiazole
99%
Wybierz wielkość
5 G
198,00 zł
25 G
472,50 zł
198,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
198,00 zł
25 G
472,50 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4ClNS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.63
Beilstein:
116316
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
198,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.637 (lit.)
bp
141 °C/30 mmHg (lit.)
mp
21-23 °C (lit.)
gęstość
1.303 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Clc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C7H4ClNS/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H
Klucz InChI
BSQLQMLFTHJVKS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Chlorobenzotiazol został użyty do syntezy:
  • (RS)- i(S)-lubeluzol[1]
  • pochodnych (1,3-benzotiazol-2-ylo) amino-9-(10H)-akrydynonu[2]
  • pochodnych 4H-tieno[2′,3′:4,5]pirymido[2,1-b]benzotiazolu[3]
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Damodara N Kommi et al.
Organic letters, 15(6), 1158-1161 (2013-02-26)
Three new, concise, and protecting group-free synthetic routes for (RS)- and (S)-lubeluzole are reported in higher (46-62%) overall yields compared to the reported procedures (6-35%). The key steps involve C-N bond formation via epoxide aminolysis and nucleophilic substitution of 2-chlorobenzothiazole
Florence Delmas et al.
European journal of medicinal chemistry, 39(8), 685-690 (2004-07-28)
(1,3-Benzothiazol-2-yl) amino-9-(10H)-acridinone derivatives were synthesized via a procedure based on the Ullman reaction and were assessed for their in vitro antileishmanial and anti-HIV activities. Two derivatives, 4-(6-nitro-benzothiazol-2-ylamino)-10H-acridin-9-one and 1-(6-amino-benzothiazol-2-ylamino)-10H-acridin-9-one, revealed a selective antileishmanial activity, mainly due to amastigote-specific toxicity. Results
Synthesis of new thienopyrimidobenzothiazoles and thienopyrimidobenzoxazoles with analgesic and antiinflammatory properties.
Russo F, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 29(7), 569-578 (1994)
Anita K Kovács et al.
Frontiers in chemistry, 6, 120-120 (2018-05-05)
A general strategy for the synthesis of N-peptide-6-amino-D-luciferin conjugates has been developed. The applicability of the strategy was demonstrated with the preparation of a known substrate, N-Z-Asp-Glu-Val-Asp-6-amino-D-luciferin (N-Z-DEVD-aLuc). N-Z-DEVD-aLuc was obtained via a hybrid liquid/solid phase synthesis method, in which