Merck
16603
Sigma-Aldrich
O-Methyl-undecaethylene glycol
≥95% (oligomer purity)
Synonim(y):
Methoxyundecaethylene glycol, Monomethoxy-PEG (n=11)
About This Item
Wzór liniowy:
HO(CH2CH2O)11CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
516.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95% (oligomer purity)
Postać
liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
ciąg SMILES
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C23H48O12/c1-25-4-5-27-8-9-29-12-13-31-16-17-33-20-21-35-23-22-34-19-18-32-15-14-30-11-10-28-7-6-26-3-2-24/h24H,2-23H2,1H3
Klucz InChI
VWDQSWKLHABGKL-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Francesca Brero et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(9) (2020-08-28)
We present a 1H Nuclear Magnetic Resonance (NMR) relaxometry experimental investigation of two series of magnetic nanoparticles, constituted of a maghemite core with a mean diameter dTEM = 17 ± 2.5 nm and 8 ± 0.4 nm, respectively, and coated