Merck
164569
Sigma-Aldrich
Tritylium hexafluorophosphate
Synonim(y):
Triphenylcarbenium hexafluorophosphate, NSC 176018, Triphenylcarbonium hexafluorophosphate, Triphenylmethyl hexafluorophosphate, Trityl hexafluorophosphate
Wybierz wielkość
10 G
431,00 zł
431,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
431,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)3C(PF6)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.29
Beilstein:
4344297
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
431,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
Poziom jakości
mp
~150 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.c1ccc(cc1)[C+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15.F6P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-7(2,3,4,5)6/h1-15H;/q+1;-1
Klucz InChI
IBTFOFOFRZKIJU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant of reagent involved in:
  • Si-H and Si-Si bond activeation at Pt of neutral and cationic silyl Pt bisphosphine complexes
  • Investigations of interactions with chromium acetylacetonate nitride mononuclear complexes
  • Synthesis of "push-pull" tropylium-fused aminoporphyrazine
  • Preparation of cycloheptatrienyl and tropylium calix[4]arenes
  • Synthesis of palladacycles containing chiral rhenium half-sandwich complex for use as a catalyst
  • Double ring-opening polyaddition of spiro orthoesters
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)