Merck
164577
Sigma-Aldrich
Tritylium tetrafluoroborate
Synonim(y):
Triphenylcarbenium tetrafluoroborate, Trityl fluoroborate
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)3C(BF4)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.13
Beilstein:
3659536
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
mp
205-215 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
F[B-](F)(F)F.c1ccc(cc1)[C+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15.BF4/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2-1(3,4)5/h1-15H;/q+1;-1
Klucz InChI
VQXBOEYKSVVPSP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in:
  • Synthesis of substituted dihydroazulene photoswitches
  • Carbene-based Lewis pairs for hydrogen activation
  • 1,3-Dipolar cycloaddition reactions for preparation of α−amino-β-hydroxy esters
  • Oxidation of allenic compounds
  • Mukaiyama aldol addition reactions
  • Ionic hydrogenation as a counteranion and ligand source
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges