Merck
164550
Sigma-Aldrich
Tritylium hexachloroantimonate
Synonim(y):
Triphenylcarbenium hexachloroantimonate, Trityl hexachloroantimonate
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)3C(SbCl6)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
577.80
Beilstein:
3817547
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
mp
218 °C (dec.)
ciąg SMILES
Cl[Sb-](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl.c1ccc(cc1)[C+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15.6ClH.Sb/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;;;;;/h1-15H;6*1H;/q+1;;;;;;;+5/p-6
Klucz InChI
GASWLBDVMZXHOP-UHFFFAOYSA-H
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)