Przejdź do
550809
Phenylguanidine carbonate salt
≥99%
Synonim(y):
1-Phenylguanidine carbonate, N-Phenylguanidine carbonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
345,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5NHC(=NH)NH2·(H2CO3)x
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥99%
345,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99%
mp
149-153 °C (lit.)
SMILES string
OC(O)=O.NC(=N)Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N3.CH2O3/c8-7(9)10-6-4-2-1-3-5-6;2-1(3)4/h1-5H,(H4,8,9,10);(H2,2,3,4)
InChI key
XDSYAIICRRZSJX-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in synthesis of polo-like kinase 1 inhibitors
Phenylguanidine carbonate salt may be used in the preparation of the following bioactive compounds:
  • (E)-methyl 2-(2-((6-cyclopropyl-2-(phenylamino)pyrimidin-4-yloxy)methyl)phenyl)-3-methoxyacrylate
  • cyprodinil
  • 5,6-dihydropyrido[2,3-d]pyrimidine
  • ethyl 1-methyl-8-(phenylamino)-4,5-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-h]quinazoline-3-carboxylate
  • 2-(phenylamino)-4-(trifluoromethyl)-1,6-dihydropyrimidine derivatives
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8515043720161691
description
≥99%
description
purum p.a., ≥99.0% (AT)
description
purum, ≥95.0% (NMR)
description
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥95.0% (NMR)
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
149-153 °C (lit.)
mp
210 °C (dec.) (lit.)
mp
190 °C (dec.) (lit.)
mp
136-139 °C (lit.)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)