162876
Dichloromethylene-dimethyliminium chloride
technical grade
Synonim(y):
(Dichloromethylene)dimethylammonium chloride, Phosgeniminium chloride, Vilsmeier reagent
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
mp
183-187 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Cl-].C\[N+](C)=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C3H6Cl2N.ClH/c1-6(2)3(4)5;/h1-2H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
NRNFKRFWZQQDMD-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges