162345
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid
99%
Synonim(y):
3,4-Dimethoxyhydrocinnamic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
solid
mp
96-97 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(CCC(O)=O)cc1OC
InChI
1S/C11H14O4/c1-14-9-5-3-8(4-6-11(12)13)7-10(9)15-2/h3,5,7H,4,6H2,1-2H3,(H,12,13)
Klucz InChI
LHHKQWQTBCTDQM-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3