Wybierz wielkość
310,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
310,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.545 (lit.)
bp
195-196 °C (lit.)
gęstość
1.123 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
COc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H7ClO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
Klucz InChI
QGRPVMLBTFGQDQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?