Kluczowe dokumenty
160415
3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine
≥99%
Synonim(y):
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine, PDT
Wybierz wielkość
459,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
459,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99%
mp
191-193 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)-c2nnc(nc2-c3ccccc3)-c4ccccn4
InChI
1S/C20H14N4/c1-3-9-15(10-4-1)18-19(16-11-5-2-6-12-16)23-24-20(22-18)17-13-7-8-14-21-17/h1-14H
Klucz InChI
OTMYLOBWDNFTLO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?