Merck
159379
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate
97%
Synonim(y):
α,α,α-Trifluoro-o-tolyl isocyanate
About This Item
Wzór liniowy:
CF3C6H4NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.12
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4755 (lit.)
gęstość
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C8H4F3NO/c9-8(10,11)6-3-1-2-4-7(6)12-5-13/h1-4H
Klucz InChI
GZWGTVZRRFPVAS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate may be used in chemical synthesis.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
138.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
59 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)