Merck
156876
Sigma-Aldrich
N-(2-Hydroxyethyl)aniline
98%
Synonim(y):
2-(Phenylamino)ethanol, 2-Anilinoethanol, N-Phenylethanolamine
Wybierz wielkość
100 G
117,00 zł
117,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
117,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5NHCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.18
Beilstein:
774672
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
117,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
>1 (vs air)
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.578 (lit.)
bp
278-282 °C/760 mmHg (lit.)
gęstość
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCCNc1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO/c10-7-6-9-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7H2
Klucz InChI
MWGATWIBSKHFMR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
N-(2-Hydroxyethyl)aniline was employed as substrate for human olfactory UDP-glucuronosyltransferase.[1]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Blood, Blood,hematopoietic system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mercedes Amat et al.
Natural product communications, 6(4), 515-526 (2011-05-13)
This review is focused on recent synthetic achievements and ongoing work in our laboratory using phenylglycinol-derived oxazolopiperidone lactams as starting materials for the enantioselective synthesis of piperidine-containing alkaloids: madangamines, 2,5-disubstituted decahydroquinoline and 1-substituted tetrahydroisoquinoline alkaloids, the indole alkaloids 20S- and
Mercedes Amat et al.
Organic & biomolecular chemistry, 9(7), 2175-2184 (2011-02-08)
The double cyclocondensation of symmetric pyridyl bis(oxoacids) 2b and 3b with (R)-phenylglycinol stereoselectively gave access to bis-phenylglycinol-derived oxazolopyrrolidine 9 and oxazolopiperidone 10, respectively. Application of the stereocontrolled cyclocondensation reaction to phenyl bis-γ-oxoacid 4b provided 11, which was converted to the
M Amat et al.
Organic letters, 3(21), 3257-3260 (2001-10-12)
[reaction: see text]. The phenylglycinol-derived 2-pyridone 1 undergoes m-CPBA oxidation steroselectively leading to the chiral nonracemic unsaturated bicyclic hydroxylactam 2, from which the enantioselective synthesis of (3R,5R)-3,4,5-trihydroxypiperidine (16) and the formal synthesis of the azasugar epiisofagomine are described. The enantioselective
Mercedes Amat et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(28), 7724-7732 (2011-06-15)
Phenylglycinol-derived, unsaturated oxazolopiperidone lactams are extremely useful building blocks that undergo stereoselective conjugate addition reactions with organocuprates, enolates, and sulfur-stabilized anions, allowing the stereocontrolled introduction of substituents at the piperidine 4-position. The factors governing the exo- or endo-facial selectivity are
Santos Fustero et al.
The Journal of organic chemistry, 74(11), 4429-4432 (2009-05-15)
The preparation of cyclic dipeptide mimetics from chiral imino lactones derived from (R)-phenylglycinol is described. Key steps of the synthetic route included the fully stereoselective construction of a quaternary center, the formation of six-, seven-, or eight-membered lactams by means