Merck
15535
Sigma-Aldrich
Boc-Hyp(Bzl)-OH
≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
Boc-O-benzyl-L-hydroxyproline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H23NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
321.37
Beilstein:
5296858
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95.0% (HPLC)
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −40±2°, c = 2% in ethanol
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
~70 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@@H](C[C@H]1C(O)=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H23NO5/c1-17(2,3)23-16(21)18-10-13(9-14(18)15(19)20)22-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13-14H,9-11H2,1-3H3,(H,19,20)/t13-,14+/m1/s1
Klucz InChI
DGIGGVANZFKXLS-KGLIPLIRSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)