Merck
15490
Sigma-Aldrich
Boc-Pro-OH
≥99.0% (T)
Synonim(y):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-proline, Boc-L-proline
Wybierz wielkość
5 G
155,00 zł
25 G
382,00 zł
100 G
442,00 zł
155,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
155,00 zł
25 G
382,00 zł
100 G
442,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H17NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.25
Beilstein:
15828
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
155,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (T)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −61±2°, c = 2% in acetic acid
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
133-135 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-6-4-5-7(11)8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-/m0/s1
Klucz InChI
ZQEBQGAAWMOMAI-ZETCQYMHSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Manos Gkikas et al.
Biomacromolecules, 16(11), 3686-3693 (2015-10-16)
Novel poly(L-lysine)-block-poly(L-proline) (PLL-b-PLP)-based materials with all PLP helical conformers, i.e., PLP II and the rare PLP I are here reported. Electrostatic supramolecular complexation of the adjacent cationic PLL with anionic molecules bearing DNA analogue H-bonding functionalities, such as deoxyguanosine monophosphate
Griet Van Zeebroeck et al.
Nature chemical biology, 5(1), 45-52 (2008-12-09)
Transporter-related nutrient sensors, called transceptors, mediate nutrient activation of signaling pathways through the plasma membrane. The mechanism of action of transporting and nontransporting transceptors is unknown. We have screened 319 amino acid analogs to identify compounds that act on Gap1
Produkty
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.