Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1320,00 zł
Quality Segment
assay
≥98.0%
form
solid
reaction suitability
reaction type: C-H Activation, reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis, reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
mp
124-127 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc, amine, carboxylic acid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-21(2,3)18(19(23)24)22-20(25)26-12-17-15-10-6-4-8-13(15)14-9-5-7-11-16(14)17/h4-11,17-18H,12H2,1-3H3,(H,22,25)(H,23,24)/t18-/m1/s1
InChI key
VZOHGJIGTNUNNC-GOSISDBHSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% | description ≥97.0% | description ≥98.0% (HPLC) | description ≥98.0% (HPLC) |
| form solid | form - | form - | form powder |
| assay ≥98.0% | assay ≥97.0% | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| functional group Fmoc, amine, carboxylic acid | functional group carboxylic acid, Fmoc, amine | functional group carboxylic acid, Fmoc, amine | functional group Fmoc |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| mp 124-127 °C | mp 152-156 °C | mp - | mp - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?