Merck
269115
Sigma-Aldrich
D-tert-Leucine
98%
Synonim(y):
(R)-2-Amino-3,3-dimethylbutyric acid, D-α-tert-Butylglycine
Wybierz wielkość
500 MG
530,00 zł
530,00 zł
Cena katalogowa1060,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
530,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CCH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.17
Beilstein:
1721825
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
530,00 zł
Cena katalogowa1060,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]25/D +9.5°, c = 3% in H2O
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
≥300 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-6(2,3)4(7)5(8)9/h4H,7H2,1-3H3,(H,8,9)/t4-/m0/s1
Klucz InChI
NPDBDJFLKKQMCM-BYPYZUCNSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)