Merck
15434
Sigma-Aldrich
Boc-Tyr(tBu)-OH
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Synonim(y):
Boc-O-tert-butyl-L-tyrosine
Wybierz wielkość
5 G
981,00 zł
981,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
981,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3COC6H4CH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.41
Beilstein:
4327336
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
981,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
aktywność optyczna
[α]20/D −15.0±1.0°, c = 1% in DMF
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(OC(C)(C)C)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C18H27NO5/c1-17(2,3)23-13-9-7-12(8-10-13)11-14(15(20)21)19-16(22)24-18(4,5)6/h7-10,14H,11H2,1-6H3,(H,19,22)(H,20,21)/t14-/m0/s1
Klucz InChI
ZEQLLMOXFVKKCN-AWEZNQCLSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ria Schönauer et al.
Journal of peptide science : an official publication of the European Peptide Society, 21(12), 905-912 (2016-01-16)
The human adrenomedullin (ADM) is a 52 amino acid peptide hormone belonging to the calcitonin family of peptides, which plays a major role in the development and regulation of cardiovascular and lymphatic systems. For potential use in clinical applications, we
Genevra Kuziel et al.
Cancers, 12(8) (2020-08-01)
Obesity is correlated with breast tumor desmoplasia, leading to diminished chemotherapy response and disease-free survival. Obesity causes chronic, macrophage-driven inflammation within breast tissue, initiated by chemokine ligand 2 (CCL2) signaling from adipose stromal cells. To understand how CCL2-induced inflammation alters