153826
2-Adamantanol
97%
Synonim(y):
2-Hydroxyadamantane
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
solid
mp
258-262 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC1[C@H]2C[C@@H]3C[C@H](C2)C[C@H]1C3
InChI
1S/C10H16O/c11-10-8-2-6-1-7(4-8)5-9(10)3-6/h6-11H,1-5H2/t6-,7+,8-,9+,10?
Klucz InChI
FOWDOWQYRZXQDP-MGPGSJOLSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3