Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 370,00 zł 277,50 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1750,00 zł |
Informacje o tej pozycji
277,50 zł
Cena katalogowa370,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
≥99%
bp
135-136 °C (lit.)
mp
36-37 °C (lit.)
density
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC1(O)CCCC1
InChI
1S/C6H12O/c1-6(7)4-2-3-5-6/h7H,2-5H2,1H3
InChI key
CAKWRXVKWGUISE-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% | description 97% | description 99% | description ≥99% |
| assay ≥99% | assay 97% | assay 99% | assay ≥99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 0.904 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.749 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.901 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.067 g/mL at 20 °C (lit.) |
| bp 135-136 °C (lit.) | bp 72 °C (lit.) | bp 187-188 °C (lit.) | bp 153 °C/11 mmHg (lit.) |
| mp 36-37 °C (lit.) | mp −142 °C (lit.) | mp −50-−48 °C (lit.) | mp - |
| functional group hydroxyl | functional group - | functional group phenyl | functional group amine |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
105.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
41 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1462-03-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?