Merck
15348
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(4-NO2)-OH
≥99.0% (T)
Synonim(y):
Boc-4-nitro-L-phenylalanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.30
Beilstein:
2820671
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥99.0% (T)
aktywność optyczna
[α]20/D +8±1°, c = 1% in methanol
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C14H18N2O6/c1-14(2,3)22-13(19)15-11(12(17)18)8-9-4-6-10(7-5-9)16(20)21/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
Klucz InChI
XBQADBXCNQPHHY-NSHDSACASA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3