Przejdź do
C60600
4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
97%
Synonim(y):
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nitrobenzene, 4-Chloro-3-nitro-α,α,α-trifluorotoluene, CMNT, MNT-Cl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
331,00 zł
248,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC6H3(NO2)CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.55
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-451-6
Beilstein/REAXYS Number:
523986
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
248,25 zł
Cena katalogowa331,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.489 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
density
1.511 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro, nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3ClF3NO2/c8-5-2-1-4(7(9,10)11)3-6(5)12(13)14/h1-3H
InChI key
TZGFQIXRVUHDLE-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C60406C26402235806
description
97%
description
97%
description
98%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
98%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.489 (lit.)
refractive index
n20/D 1.508 (lit.)
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
refractive index
n20/D 1.475 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
bp
108 °C/10 mmHg (lit.)
bp
136-138 °C (lit.)
bp
173-174 °C (lit.)
density
1.511 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.527 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.353 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.478 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
239.0 °F - closed cup
flash_point_c
115 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)