Przejdź do
145246
2H-Pyrido[3,2-b]-1,4-oxazin-3(4H)-one
95%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
648,00 zł
486,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
243-751-1
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
486,00 zł
Cena katalogowa648,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
95%
form
liquid
mp
204-206 °C (lit.)
SMILES string
O=C1COc2cccnc2N1
InChI
1S/C7H6N2O2/c10-6-4-11-5-2-1-3-8-7(5)9-6/h1-3H,4H2,(H,8,9,10)
InChI key
ANHQLUBMNSSPBV-UHFFFAOYSA-N
Application
2H-Pyrido[3,2-b]-1,4-oxazin-3(4H)-one was used in the synthesis of quinazolinbenzoxazine derivatives.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
901233900542802247
description
95%
description
≥95%
description
95%
description
95%
assay
95%
assay
≥95%
assay
95%
assay
95%
form
liquid
form
powder or chunks
form
powder or chunks
form
solid
mp
204-206 °C (lit.)
mp
145-147 °C
mp
125 °C
mp
39-44 °C
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)