Merck
15299
Sigma-Aldrich
Boc-4-Abz-OH
≥98.0% (T)
Synonim(y):
4-(Boc-amino)benzoic acid
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CO2CNHC6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.25
Beilstein:
2115614
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.0% (T)
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
~200 °C (dec.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-9-6-4-8(5-7-9)10(14)15/h4-7H,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)
Klucz InChI
ZJDBQMWMDZEONW-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
BOC-protected derivative of PABA.[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M H Norman et al.
Journal of medicinal chemistry, 39(5), 1172-1188 (1996-03-01)
A series of substituted (4-(4-(1,2-benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl)butyl)benzamide derivatives was prepared and evaluated as potential atypical antipsychotic agents. The target compounds were readily prepared from their benzoyl chloride, benzoic acid, or isatoic anhydride precursors, and they were evaluated in vitro for their ability