Merck
15297
Sigma-Aldrich
Boc-2-Abz-OH
≥98.0% (T)
Synonim(y):
2-(Boc-amino)benzoic acid, N-Boc-anthranilic acid
Wybierz wielkość
10 G
681,10 zł
681,10 zł
Cena katalogowa973,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
681,10 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CO2CNHC6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.25
Beilstein:
2848891
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
681,10 zł
Cena katalogowa973,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥98.0% (T)
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
153-156 °C (dec.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-9-7-5-4-6-8(9)10(14)15/h4-7H,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)
Klucz InChI
BYGHHEDJDSLEKK-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)