Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 456,00 zł 387,60 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H12O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.27
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
387,60 zł
Cena katalogowa456,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
mp
189-192 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC(=O)c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C16H12O/c1-11(17)12-6-7-15-9-13-4-2-3-5-14(13)10-16(15)8-12/h2-10H,1H3
InChI key
DQFWGPPCMONVDS-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 98% | description reagent grade, ≥98% |
| assay 98% | assay ≥98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 189-192 °C (lit.) | mp 144-148 °C (lit.) |
| functional group ketone | functional group carboxylic acid |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?