Merck
15268
Sigma-Aldrich
N-Boc-diethanolamine
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
tert-Butyl N,N-bis(2-hydroxyethyl)carbamate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H19NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.25
Beilstein:
4386562
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Aby zapytać o ten produkt 15268, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
≥98.0% (GC)
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
współczynnik refrakcji
n20/D 1.460
gęstość
1.085 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N(CCO)CCO
InChI
1S/C9H19NO4/c1-9(2,3)14-8(13)10(4-6-11)5-7-12/h11-12H,4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
KMUNFRBJXIEULW-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Building block for the synthesis of cationic lipids, nucleosides, etc[1][2]; monomer for synthesis of poly(urethanes)[3]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S C Bergmeier et al.
Nucleosides & nucleotides, 18(2), 227-238 (1999-03-06)
We have prepared a series of novel aza-acyclonucleosides as potential antiviral agents. These compounds were prepared from diethanolamine and the desired purine or pyrimidine base via a Mitsunobu coupling. No antiviral activity was observed against either HSV-1 or HCMV.
I. Solodin et al.
Synlett, 617-617 (1996)
J.M. Orban et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 37, 3441-3441 (1999)
Cláudia D Raposo et al.
Polymers, 12(1) (2020-01-18)
Doxorubicin-loaded PLGA nanoparticles conjugated with a new galactose-based ligand for the specific recognition by human hepatoma cellular carcinoma cells (Hep G2) were successfully produced. The new targeting compound was selected using molecular docking combined with quantum chemical calculations for modelling