Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 189,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 577,00 zł 432,75 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2050,00 zł 1537,50 zł |
Informacje o tej pozycji
189,00 zł
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.537 (lit.)
bp
114-116 °C/9 mmHg (lit.)
density
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OCCc1ccccn1
InChI
1S/C7H9NO/c9-6-4-7-3-1-2-5-8-7/h1-3,5,9H,4,6H2
InChI key
BXGYBSJAZFGIPX-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 98% | assay 98% | assay 99% | assay 98% |
| refractive index n20/D 1.537 (lit.) | refractive index n20/D 1.543 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.551 (lit.) |
| form liquid | form - | form solid | form - |
| density 1.093 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.131 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.153 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 114-116 °C/9 mmHg (lit.) | bp 112-113 °C/16 mmHg (lit.) | bp 107-110 °C/1 mmHg (lit.) | bp 108-109 °C/13 mmHg (lit.) |
| functional group hydroxyl | functional group - | functional group hydroxyl | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Pyridineethanol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?